missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phosphorsäure, Puriss, p.a., kristallisiert, ≥99,0 % (T), Honeywell Fluka™

Catalog No. 15617160 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Verpackung unitSize
15617160 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
15607160 100 g Glasflasche 100 Gramm
15627160 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15617160 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 796221KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Puriss. p.a., kristallisiert, ≥ 99.0 % (T)

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7664-38-2
Summenformel H3O4P
Molekulargewicht (g/mol) 97.994
MDL-Nummer MFCD00011340
InChI-Schlüssel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Orthophosphorsäure, o-Phosphorsäure, Phosphorsäure, Weiß, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC-Name Phosphorsäure
SMILES OP(=O)(O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Phosphorsäure
Dichte 1.685 g/ml bei 25 °C
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck 2.2mmHg (20 °C), 5 mmHg (25 °C)
Menge 1 kg
Strukturformel H3PO4
UN-Nummer UN3453
Beilstein 1921286
Formelmasse 98 mol
Reinheit (%) ≥99 % (T)
Güte Puriss. p.a.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphoric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Orthophosphoric acid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.