missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Phenolphthalein-pH-Papier

Catalog No. 11306524 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Farbanzeige:
Weiß bis rot
Packungsgröße:
1 Rollen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Farbanzeige unitSize
11306524 Weiß bis rot 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 11306524 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 90712
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Macherey-Nagel Phenolphthalein pH-Papier, Farbindikator:Weiß bis rot, pH-Bereich:8,3 bis 10, Format:Rolle, zur Verwendung mit:Bestimmung für Neutralisationsanalysen, Menge:Gehäuse 1Each

Spezifikation

Farbanzeige Weiß bis rot
pH-Bereich 8.3 bis 10
Format Spule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bestimmung für Neutralisationsanalysen
Menge Je 1
Typ pH-Papier
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.