missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ pH-Papier
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
pH-Bereich:
0.5 bis 5.5
1 bis 11
1 bis 14
3,8 bis 5,8
4 bis 7
5,4 bis 7
5.5 bis 9
6,4 bis 8
7,2 bis 9,7
9 bis 13
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
5 M
5 Meter
5 Stück
Description
Messen Sie ganz einfach den pH-Wert.Macherey-Nagel™ pH-Papier ist in kreisförmigem Format mit einer Vielzahl von pH-Bereichen verfügbar.
- Universelle und spezielle Indikatorpapiere - einfache pH-Messung
- Universelle und spezielle Indikatorpapiere werden in Kunststoffrollen geliefert, die den Schutz vor äußeren Einflüssen gewährleisten.
- Jederzeit gebrauchsfertig.
- Die Reaktionsfarbe des Papiers wird mit der Farbskala verglichen und der pH-Wert abgelesen. Ermöglicht eine sehr einfache pH-Messung.
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| pH-Bereich | 1 bis 14 |
| Format | Rolle |
| Graduierungen | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 |
| Menge | Je 1 |
| Typ | pH-Papier |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction