Learn More
Fisherbrand™ pH-Indikatorpapierstreifen
Catalog No. 11996056 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
pH-Bereich:
0.3 bis 2.3
0 bis 14
0 bis 6
2 bis 9
3.1 bis 8.3
3.6 bis 6.1
4,5 bis 10
5.1 bis 7.2
6 bis 10
6 bis 7.7
7.5 bis 9.5
7 bis 14
Packungsgröße:
100 Einheiten
100 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. pH-Bereich unitSize
11996056 7 bis 14 -
10642751 0 bis 14 100 Stück
11966106 0 bis 6 -
10353641 3.6 bis 6.1 100 Stück
10333501 4,5 bis 10 100 Stück
11386454 6 bis 7.7 100 Stück
11346454 0.3 bis 2.3 100 Stück
11316454 2 bis 9 100 Stück
15384184 5.1 bis 7.2 100 Einheiten
11376454 5.1 bis 7.2 100 Stück
11396454 7.5 bis 9.5 100 Stück
11360395 3.1 bis 8.3 100 Stück
10070552 6 bis 10 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 11996056 Lieferant Fisherbrand™ Lieferanten-Nr. 92125
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Zur schnellen und problemlosen pH-Wert-Messung direkt vor Ort. Fisherbrand™ pH-Indikatorpapierstreifen sind immer einsatzbereit und benötigen keine Kalibrierung, Vorbereitung oder Wartung.' Daher eignen sich diese Streifen perfekt für verschiedenste Einsatzbereiche wie Chemielabors, Industrie, Milchindustrie, Studium und Bildung sowie Lebensmittelverarbeitung.
Zur schnellen und problemlosen pH-Wert-Messung direkt vor Ort.Fisherbrand™ pH-Indikatorpapierstreifen sind immer einsatzbereit und benötigen keine Kalibrierung, Vorbereitung oder Wartung. Daher eignen sich diese Streifen perfekt für verschiedenste Einsatzbereiche wie Chemielabors, Industrie, Milchindustrie, Studium und Bildung sowie Lebensmittelverarbeitung.
Streifen 85 x 6 mm mit verschiedenen auf den Streifen aufgebrachten Indikatorpapieren. Der pH-Wert wird durch den Vergleich mit einer beiliegenden Farbtafel bestimmt. Die Streifen sind lang genug, um eine Berührung der Finger mit der zu testenden Probe zu vermeiden.
  • Für zuverlässige Messwerte im angegebenen pH-Bereich
  • Die Farbskala auf der Teststreifendose ermöglicht einen genauen Vergleich mit der Farbentwicklung auf dem Teststreifen-Pad
  • Der Indikator ist kovalent auf die Pads aufgeklebt und blutet nicht in die Probe aus – kann unbegrenzt ohne Kontamination in der Probe gelassen werden
  • Der hydrophobe Kunststoffgriff schützt den Anwender vor Proben und ermöglicht pH-Tests in engen und tiefen Gefäßen
  • Erhältlich in einer flachen Dose, damit sie in Ihre Tasche passen
Spezifikation
pH-Bereich 7 bis 14
Enthält Farbvergleichstabelle
Menge 100 Stäbchen
Typ pH-Indikatorpapier
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.