Learn More
Macherey-Nagel™ pH-Fix ph-Indikatorstreifen
Catalog No. 15705802 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
pH-Bereich:
0 bis 14
2 bis 9
pH1.7 bis 3.8
Packungsgröße:
100 Einheiten
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. pH-Bereich unitSize
15705802 0 bis 14 100 Stück
15324194 pH1.7 bis 3.8 100 Einheiten
15364184 2 bis 9 100 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15705802 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 92110
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Sehr geschätzte Standardstreifen für viele pH-Testanwendungen.
  • Das einfache Verfahren Eintauchen und Ablesen liefert in Sekundenschnelle zuverlässige Ergebnisse
  • Aufgrund der patentierten pH-Fix-Technologie ist der Indikator chemisch an das Testpad gebunden
  • Farbstoff wird nicht ausgewaschen, sodass die Kleidung sauber bleibt und die Proben rein bleiben
Spezifikation
pH-Bereich 0 bis 14
Menge 100 Streifen
Typ pH-Indikatorpapier
Länge (metrisch) 85 mm
Breite (metrisch) 6 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.