missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Bandelettes indicatrices de pH pH-Fix

Code produit. 15364184 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Plage de pH:
0 à 14
2 à 9
pH de 1,7 à 3,8
Conditionnement:
100 pièces
100 unités
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Bandelettes standard hautement appréciées pour de nombreuses applications de test de pH.

  • La procédure facile d’immersion et de lecture fournit des résultats fiables en quelques secondes
  • Grâce à la technologie brevetée pH-Fix, l’indicateur est lié chimiquement au tampon de test
  • Le colorant n’est pas éliminé, les vêtements restent donc propres et les échantillons restent purs

Spécification

Plage de pH 2 à 9
Format Bande
Quantité 100 barrettes
Type Papier indicateur de pH
Longueur (métrique) 85 mm
Largeur (métrique) 6 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis