Learn More
Lagerungslösung für pH-Elektroden
BIOPHARMA
Catalog No. 11533182 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 11533182
Marke: Reagecon ESS5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Reagecon™ pH Electrode Storage Solution ist eine 3-M-KCl-Lösung, die nach der Reinigung bzw. längerer Nichtverwendung der Elektrode einen ordnungsgemäßen Betrieb gewährleisteen soll und präzise Messwerte von pH-Werten und Referenzelektroden liefert.
Ansprechverhalten, Genauigkeit und Lebensdauer von pH-Elektroden lassen sich durch ordnungsgemäße Handhabung, Reinigung und Lagerung erheblich verbessern. Diese Lösungen wurden für die routinemäßige Wartung von Geräten entwickelt und sind sicher für die Verwendung mit empfindlichen Elektroden. Lösungen zur Elektrodenlagerung bestehen aus Kaliumchlorid, enthalten keine Silberionen und eignen sich für alle Blueline-Elektroden.
Spezifikation
Material Kaliumchlorid-Lösung, ohne Silberion
Konzentration 3 mol/l KCl
Zur Verwendung mit (Geräte) pH- und Referenzelektroden, alle Blueline Elektroden
Art der Fülllösung Lagerungslösung für Elektroden
Menge 500 ml
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt