missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sachets de tampon pH
Tous les produits Mettler Toledo Produits

Click to view available options
Quantité:
30 x 20 mL
pH:
10.0
4, 7, 10
Conditionnement:
597mL
600mL
Description
Remarque : L’image ci-dessus est représentative. Voir les spécifications pour plus de détails.
- Traçables aux normes primaires NIST
Spécification
Spécification
| Couleur | Multicolored |
| À utiliser avec (application) | Calibration |
| À utiliser avec (équipement) | pH Meter |
| pH | 4, 7, 10 |
| Forme physique | Powder or Solid |
| Quantité | 30 x 20 mL |
| Type de solution | pH Buffer |
| Conditionnement | Sachets |
| Qualité | Technical |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu