missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

pH Buffer Sachets, METTLER TOLEDO™
GREENER_CHOICE

Product Code. 10431721 Shop alle Mettler Toledo produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
30 x 20 mL
pH:
10.0
4, 7, 10
Pakningsstørrelse:
597mL
600mL
Each
Artikelnummer. Quantity pH unitSize
10431721 30 x 20 mL 10.0 600mL
12683516 30 x 20 mL 10.0 597mL
12693516 30 x 20 mL 4, 7, 10 600mL
10457811 30 x 20 mL 4, 7, 10 Each
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10431721

Brand: Mettler Toledo 51302079

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Edge
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Buffer solutions in sealed sachets for easy and precise calibration of pH measurement equipment.

  • Traceable to NIST primary standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Color Blue/White
Concentration 0.02 M
For Use With (Application) Calibration
For Use With (Equipment) pH Meter
pH 10.0
Physical Form Liquid
Quantity 30 x 20 mL
Solution Type Buffer
Packaging Satchets
Grade Laboratory
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.