Learn More
Description
Includes
Certificat d’analyse Traceable NIST certifié ISO/CEI 17025 et ISO/CEI — Guide 34, fiche de données de sécurité
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
| Analyte | Concentration |
|---|---|
| pH | 7 unités SI |
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | pH 7 Buffer Standard |
| Concentration | 7 mol/L |
| À utiliser avec (application) | pH Calibration |
| À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
| Forme physique | Liquid |
| Quantité | 500 ml |
| Type de solution | Standard |
| Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Divers |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.