Learn More
Pen-Strep (10 000 UI/ml, 10 mg/ml), MP Biomedicals™
Pen-Strep (10 000 UI/ml, 10 mg/ml) est une solution antibiotique double contenant 10 000 unités/ml de pénicilline et 10 000 μg/ml de streptomycine.
Marque:  MP Biomedicals 091670249
34.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11490425
  • 38.70€ / 100mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Les antibiotiques pénicilline et streptomycine sont utilisés pour éviter la contamination bactérienne des cultures cellulaires en raison de leur action combinée effective contre les bactéries à Gram positif et à Gram négatif.
  • Cette solution contient 10 000 unités/ml de pénicilline et 10 000 μg/mL de streptomycine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Penicillin-Streptomycin
Penicillin/Streptomycin
100 mL
200X Pen-Strep
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.