missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novacyt - Microgen Bioproducts PathFlow Rotavirus/Adenovirus Combi Testkassette

Catalog No. 17323211 Alle ansehen Novacyt Group Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 Tests und 1 Flasche (1 ml)
Packungsgröße:
25 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge unitSize
17323211 25 Tests und 1 Flasche (1 ml) 25 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 17323211 Lieferant Novacyt - Microgen Bioproducts Lieferanten-Nr. M596CE

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die PathFlow Rota/Adeno Combi Testkassette ist ein schneller chromatographischer Immunoassay zum qualitativen Nachweis von Rotaviren und Adenoviren in humanen Stuhlproben. Der Test verwendet spezifische Antikörper für Rotaviren und Adenoviren, um in Proben Rotaviren und Adenoviren selektiv zu erkennen.

  • Diagnostische Verfahren wie Elektronenmikroskopie (EM) und Nukleinsäure-Hybridisierung sind teuer und arbeitsintensiv.
  • Die PathFlow™ Rota/Adeno Combi Testkassette ist ein schneller chromatographischer Immunoassay zum qualitativen Nachweis von Rotaviren und Adenoviren in humanen Stuhlproben, der Ergebnisse in 10 Minuten liefert.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 13485 ISO 9001
Inhalt und Lagerung 2°bis 30 °C
CE-Zeichen Ja
Clia Complexity Ohne Verzicht
Nachweisbare Analyten Monoklonale Antikörper spezifisch für Genogruppe 1 und Genogruppe 2
Format 25 Tests
Probentyp Tupfer
Empfindlichkeit 0,957
Typ Teststreifen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein qualitativer, Lateral-Flow Immunoassay zum Nachweis von Noroviren in humanen Stuhlproben
Zur Verwendung mit (Geräte) Probenentnahme/Stuhlprobenbehälter, Timer, Zentrifuge und Pipette
Enthält 25 Tests
Material Kunststoff
Anzahl Reaktionen 1/Test
Organismengruppe Tier
Verpackungsart Karton mit versiegelten Folienbeuteln
Menge 25 Tests und 1 Flasche (1 ml)
Reagenztyp Enthält mit monoklonalen Antikörpern für Genogruppe 1 und Genogruppe 2 beschichtete Partikel und eine mit monoklonalen Antikörpern für Genogruppe 1 und Genogruppe 2 beschichtete Membran
Spezies Norovirus
Spezifität 0,917
Klasse des Zielorganismus Eukaryoten
Prüfzeit 15 Minuten
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.