missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Palladium, 5% on activated carbon paste, 5R39

Product Code. 11488460
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11488460

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044337.14

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Debenzylation, C-N and C-O cleavage, alkene hydrogenation | CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol

Palladium is used to debenzylation, C-N and C-O cleavage, alkene hydrogenation. And it is used as a catalyst for hydrogenation of alkenes, ketones, nitriles, azides, nitro groups. Used to hydrogenolysis of cyclopropanes, benzyl derivatives, halids.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 5-3-7440
Molecular Formula Pd
Molecular Weight (g/mol) 106.42
MDL Number MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI Key KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC Name palladium
SMILES [Pd]

Spécification

Color Black
Quantity 25 g
Solubility Information Insoluble in water.
Odor Odorless
Chemical Name or Material Palladium, 5% on activated carbon paste, 5R39

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis