missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclosporine A, Honeywell Fluka™

Code produit 15957442 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15957442 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15957442 Fournisseur Honeywell Fluka Code fournisseur R113650MG
Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Étalon analytique, matériau de référence

Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :

  • Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
  • Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
  • Assistance technique gratuite par des experts
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Conditionnement Bouteille en verre
CAS 59865-13-3
Forme physique Poudre
Industry Type POLYPEPTIDES
Quantité 50 mg
Qualité Étalon analytique
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.