Learn More
Syngene™ NuGenius Plus
GREENER_CHOICE
Catalog No. 16327555 Alle ansehen Syngene Produkte
Change view
Click to view available options
Objektivtyp:
F1.4
Packungsgröße:
1 Stück
Catalog No. Objektivtyp unitSize
16327555 F1.4 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 16327555 Lieferant Syngene™ Lieferanten-Nr. NuGenius+
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
NuGenius ist ein kostengünstiges, integriertes Bildgebungssystem der neuen Generation für die DNA- und Proteinanalyse sowie die Geldokumentation.
Die GeneTools Software bietet dem Anwender eine schnelle Quantifizierung von Proben und geht in wenigen, schnellen Schritten von Blots bis zu analysierten Daten. Zu den Analysetypen gehören Molekulargewicht, Koloniezählung, Spot-Blot und Bandenabgleich.
Alle Proben können quantifiziert werden, einschließlich Multiplex-Proteinfluoreszenzanalysen von bis zu 5 Proben gleichzeitig. Rohdaten können schnell quantifiziert werden, um echte Werte für Publikationsdaten zu erzeugen. Hochwertige Berichte können zur einfachen Überprüfung in Word- und Excel-Dateien exportiert werden.
Das System wird mit einer 3-Jahresgarantie (Rücksendung an das Werk), unbegrenzten Lizenzen für GeneTools Analysesoftware und kostenlosen Software-Updates geliefert.  Die GeneTools Software erfüllt die Anforderungen für 21 CFR Part 11- und GLP-Umgebungen.
  • Verfügt über eine innovative 5-MP-Pixel-Kamera, die eine hervorragende Pixelauflösung und unübertroffene Empfindlichkeit in ihrer Klasse bietet.
  • Die Kamera ist in der Lage, 16-Bit-Bilder mit 65535 Graustufen zu erzeugen.
  • Das System verfügt über ein motorbetriebenes F1.4-Zoomobjektiv für die Bildgebung beliebiger Gelgrößen
  • Das System ist standardmäßig mit einem UV-Filter und einem epi-weißen Licht ausgestattet
  • Der maximale Sichtbereich beträgt 20 x 24 cm.
  • Anregungsquellen im NuGenius Plus umfassen UV-, Blau- und Weißlicht.
  • Verfügt über einen einzigartigen integrierten Computer mit Raspberry Pi und einen interaktiven Touchscreen.
  • Das System ist netzwerkfähig (Zubehör erforderlich).
Spezifikation
Objektivtyp F1.4
Kameratyp 5MP
Größe 20 x 24 cm Bild
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.