missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ ADN plasmatique
Description
Caractéristiques :
- Pour une préparation rapide à petite échelle d’ADN plasmide de haute pureté
- Procédure rapide – 6 minipreps en 25 minutes
- À haute capacité – jusqu’à 50 μg d’ADN de plasma
- Tampon de lavage salé chaotrope – ADN extra-pur
Demandes :
- Plasmides à nombre de copies élevé à partir d’E. coli
- Plasmides à faible copie, structures P1 ou cosmides (augmentation des volumes tampons requis)
- ADN plasmidique provenant de bactéries gram-positives et nettoyage de l’ADN plasmidique à partir de mélanges de réactions
- Protocole supplémentaire pour l’ADN M13 disponible sur demande
- Applications types en aval : clonage, séquençage, PCR, transformation, analyse de restriction
Spécification
Spécification
| Format | Colonne |
| Isolation Technology | Technologie à membrane de silice |
| Sequencing Type | Séquençage de l’ADN et de l’ARN |
| À utiliser avec (application) | Plasplasmes à haute copie provenant de E. coli |
| Comprend | Couvercle |
| Nbre de réactions | 250 préparations |
| Type de produit | Colonnes de préparation plasmidique |
| Quantité | 2 mL |
| Volume d’échantillon | 2 à 10 ml |
| Dimensions | < 50 kpb |
| Afficher plus |
Safety and Handling
Mention d'avertissement
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt/guanidine hydrochloride/2-pr
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?