Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel- und PCR-Aufreinigersäulen
Catalog No. 15559212
Click to view available options
Menge:
50 pro St.
Packungsgröße:
50 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15559212
Marke: Macherey-Nagel™ 740609.50S
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Ersatz-Mini-Zentrifugationssäulen zur Verwendung mit NucleoSpin™ Gel- und PCR-Aufreinigungskits ermöglichen die Reinigung von DNA-Fragmenten aus Enzymreaktionen wie der PCR sowie aus Agarose-Gelen.
NucleoSpin™ Gel und PCR-Aufreiniger-Kit — Zwei-in-eins-Kit mit optimiertem Wiedergewinnungs- und Elutionsvolumen
  • Zwei Anwendungen in einem Kit – PCR-Aufreinigung und Gelextraktion
  • Verwendet einen Puffer mit optimaler Leistung für beide Anwendungen
  • Hohe Rückgewinnung für Fragmente bis zu 50 bp
  • Minimiertes Elutionsvolumen von 15 μl – hochgradig konzentrierte DNA
  • Bindungspuffer mit pH-Indikator
  • Separate Puffer für Einzelstrang-DNA oder SDS-enthaltende Proben erhältlich
  • Für alle Gel-Puffer-Systeme geeignet (z. B. TAE, TBE)
Spezifikation
Format Mini-Spin-Säule
Zur Verwendung mit (Geräte) NucleoSpin Gel- und PCR-Aufreiniger-Kit
Enthält Silika-Membran
Produkttyp Zentrifugationssäule
Menge 50 pro St.
Produktidentifikator
  • NucleoSpin Gel and PCR Clean-up
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt