missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Salpetersäure, Puriss p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., für Bestimmungen mit Dithizon, ≥65 %, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. 15643090 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
40 kg
4 x 2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Metallfass
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
40 Kilogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., für Bestimmungen mit Dithizon, ≥65 %

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7697-37-2
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hydrogennitrat, Azotische Säure, Salpetersäure, Salpeterdunst, Nitrylhydroxid, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Salpetersäure
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Dichte 1.37 bis 1.41 g/ml bei 20 °C
Verpackung Kunststoffflasche
Glührückstand ≤0.0005 % (als SO4)
Dampfdruck 8 mmHg (20 °C)
Menge 2.5 l
UN-Nummer 2031
Formelmasse 63.01 mol
Reinheit (%) ≥ 65 %
Güte Puriss. p.a.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salpetersäure
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 3
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.,Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.,Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.,BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.,BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.,BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.,BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.,BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält:
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.