missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide nitrique, ≥99 % (T), Honeywell™
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mL
Description
- Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nitric acid |
| pH | < 1 (à 20°C) |
| Couleur | Incolore |
| Note relative au nom | purum p.a., fuming, packed in coated, shock- and leak-protected glass bottle |
| CAS | 7697-37-2 |
| Point de fusion | -41,59°C |
| Point d’ébullition | 120,5°C |
| Densité | 1,48 g/cu,cm à 20°C |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Tension de vapeur | 8 mmHg (20°C) |
| Afficher plus |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Nitric acid
- Dangers
- Liquide oxydant Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu