missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Salpetersäure, 65 %, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™

Catalog No. 10198240 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Glas
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Verpackung unitSize
10198240 1 l Glas 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Catalog No. 10198240 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 6080.1000

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

Qualitativ hochwertige Chemikalie für den Einsatz im Labor und für spezielle Industrieanwendungen, mit einem Maximum von 5ppb Hg.

  • Auf dem Etikett befindet sich eine tatsächliche Chargenanalyse als Garantie für Reinheit und Konsistenz.
  • Die für diese Bestimmungen verwendeten Analysemethoden basieren auf den in der Fachliteratur beschriebenen Standardtestverfahren.
  • Von J.T.Baker entwickelte Verbesserungen sollen ein höheres Maß an Zuverlässigkeit erreichen.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Salpetersäure
CAS 7697-37-2
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 83 °C
Dichte 1.3 g/cm3
Verpackung Glas
Glührückstand Max. 5 ppm
Menge 1 l
Summenformel HNO3
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011349
Synonym Hydrogennitrat, Azotische Säure, Salpetersäure, Salpeterdunst, Nitrylhydroxid, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Löslichkeitsinformationen Vollständig mit Wasser mischbar
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
IUPAC-Name Salpetersäure
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Formelmasse 63.01 mol
Reinheit (%) Min. 65 %
Güte BAKER ANALYZED
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.