missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Contec™ Détergent NeutraKlean™ avec eau purifiée, non stérile
BIOPHARMA

Artikelnummer. 15932080 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Type de conteneur:
Flacon pulvérisateur
Flacon à bouchon
Quantité:
2 x 5 L
6 x 1 L
6/Carton
Pakningsstørrelse:
2 bouteilles
6 bouteilles
6L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type de conteneur Quantité unitSize
15932080 Flacon pulvérisateur 6/Carton 6L
16406830 Flacon à bouchon 6 x 1 L 6 bouteilles
15813157 Flacon à bouchon 2 x 5 L 2 bouteilles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15932080 Leverandør Contec™ Leverandørnr. FBT103NK

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Edge
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Conçu pour le nettoyage des salles blanches utilisées dans le cadre des sciences de la vie.

  • Le pH neutre le rend adapté à une utilisation dans toutes les zones de la salle blanche aussi douce que sur les surfaces de travail.
  • Filtré à 0,2 µm sous un débit d’air de grade A dans une salle blanche de grade C garantissant que le produit est exempt de contamination et de particules
  • L’action détergente faiblement moussante est idéale pour une utilisation sur les sols, les murs et les paillasses.
  • Un faible taux de surfactant produit de faibles résidus qui peuvent être facilement éliminés.
  • Le pulvérisateur peut être réglé sur jet ou pulvérisation, et offre un bon recouvrement des surfaces.
  • Le pulvérisateur et le système de protection “bag in bottle” empêchent la contamination du contenu du flacon en cours d’utilisation.
  • Les flacons peuvent être complètement vidés afin d’éviter le gaspillage. Il est donc inutile de jeter le produit inutilisé pendant sa durée de conservation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Type de produit Détergent NeutraKlean
Forme Pulvérisation liquide
pH 6 à 8
Scent Non parfumé
Stérilité Non stériles
Aspect Incolore
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Clair
Composition Liquides
Type de conteneur Flacon pulvérisateur
Jetable Usage limité
Filtré À filtre
Inflammable Non
Quantité 6/Carton
Volume (métrique) 1 L
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.