missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Contec™ NeutraKlean™ Reinigungsmittel, mit gereinigtem Wasser, unsteril
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Catalog No. 15813157 Alle ansehen Contec Produkte
Change view
Click to view available options
Behältertyp:
Flasche mit Schraubverschluss
Zerstäuberpistolenflasche
Menge:
2 x 5 L
6 x 1 L
6/Karton
Packungsgröße:
2 Flaschen
6 Flaschen
6 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Behältertyp Menge unitSize
15813157 Flasche mit Schraubverschluss 2 x 5 L 2 Flaschen
15932080 Zerstäuberpistolenflasche 6/Karton 6 Liter
16406830 Flasche mit Schraubverschluss 6 x 1 L 6 Flaschen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15813157 Lieferant Contec™ Lieferanten-Nr. FBC503NK

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entwickelt für die Reinigung von Life-Sciences-Reinräumen.

  • Frei von Kontamination und Partikeln, gefiltert auf 0.22μm unter Grad-A-Luftstrom im Reinraum der Klasse C
  • Geringe schäumende Reinigungswirkung
  • Geringe Menge an Tensiden
  • Doppelt in Beuteln in einer linearen Abreißverpackung verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp NeutraKlean Reinigungsmittel
Form Flüssig
pH 6 bis 8
Scent Geruchlos
Sterilität Unsteril
Aussehen Farblos
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Klar
Material 0,3 % Aminoxid in gereinigtem Wasser (EP)
Behältertyp Flasche mit Schraubverschluss
Einwegprodukt Begrenzte Nutzung
Gefiltert Gefiltert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Reinigung von Life-Sciences-Reinräumen
Menge 2 x 5 L
Volumen (metrisch) 5 l
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.