missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Contec™ NeutraKlean™ Reinigungsmittel mit gereinigtem Wasser, steril
BIOPHARMA

Catalog No. 15507171 Alle ansehen Contec Produkte
Change view
Click to view available options
Behältertyp:
Flasche mit Schraubverschluss
Flasche mit Verschluss
Zerstäuberpistolenflasche
Menge:
2 Packungen
6 x 1 L
6/Karton
Packungsgröße:
2 Flaschen
6 Flaschen
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Behältertyp Menge unitSize
15507171 Flasche mit Verschluss 2 Packungen 2 Flaschen
15557171 Zerstäuberpistolenflasche 6/Karton 6 Flaschen
16615544 Flasche mit Schraubverschluss 6 x 1 L 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15507171 Lieferant Contec™ Lieferanten-Nr. SBC503NK

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Contec™ NeutraKlean ist ein mildes und schaumarmes Reinigungsmittel für die Reinigung von Bioscience-Reinräumen. Ideal für die nach der Wartung erforderliche leichte Reinigung sowie zur Entfernung von Desinfektionsmittelrückständen und allgemeinen Verschmutzungen.

Entwickelt für die Reinigung von Life-Sciences-Reinräumen.

  • Schonendes, nicht schäumendes Reinigungsmittel
  • Kann direkt auf die Oberfläche aufgebracht werden, um eine gleichmäßige Abdeckung zu gewährleisten
  • Gefiltert auf 0.22 Mikrometer unter Luftstrom Gütegrad A
  • Entfernt Verunreinigungen physisch
  • Ausreichende sporizide Aktivität für Bereiche mit Gütegraden A/B
  • Geringe Rückstände, keine Rückstandsbeseitigung mit Alkohol oder Wasser erforderlich
  • Gammabestrahlt
  • Große Tröpfchengröße
  • Erleichtert die Transferdesinfektion in Isolatoren und Systeme mit Zugangsbeschränkung (RABS)
  • Gleiche Qualität wie bei der Verwendung von Wasserstoffperoxiddampf
  • Dreifach/doppelt in einer linearen Abreißverpackung verpackt
  • Nicht korrosiv

Anwendungen:

  • Wirkt gegen Bakterien, Pilze, Schimmel, Hefen und Sporen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Reinigungsmittel mit Reinstwasser
Form Flüssig
pH 6 bis 8
Sterilität Steril
Aussehen Farblos
Farbe Klar
Material Wasserstoffperoxid und gereinigtes Wasser (EP)
Konzentration 0.3 % Amin-Oxid in gereinigtem Wasser (EP)
Behältertyp Flasche mit Verschluss
Einwegprodukt Begrenzte Nutzung
Gefiltert Gefiltert
Entzündbar No
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sterilität gegenüber Bakterien, Pilze, Schimmel, Hefen und Sporen
Menge 2 Packungen
Volumen (metrisch) 5 l
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.