Learn More
BRAND™ Neubauer Zählkammern
Catalog No. 10490171 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Enthält:
Mit Federklemmen
Ohne Federklemmen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Enthält unitSize
10490171 Ohne Federklemmen 1 Stück
10195580 Mit Federklemmen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10490171 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 717805
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
In 9 große Quadrate mit jeweils 1 mm unterteilt2 . BRAND™ Neubauer Zählkammern sind mit vier großen Eckquadraten mit der Aufschrift L zum Zählen von Leukozyten und 5 Unterquadraten im großen zentralen Quadrat zum Zählen von Thrombozyten und Erythrozyten versehen. Alle Unterquadrate haben auf jeder Seite dreifache Begrenzungslinien. Doppelt liniert. Erhältlich mit oder ohne Federklemmen. CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
  • 9 große Quadrate mit je 1mm22 .
  • Vier große, mit „L“ markierte Quadrate in den Ecken zur Zählung von Leukozyten, jeweils eingeteilt in 16 Quadrate mit 0.25 mm Seitenlänge.
  • Das große Quadrat in der Mitte eingeteilt in 16 Quadrate mit 0.25 mm Seitenlänge.
  • Das große Quadrat in der Mitte ist eingeteilt in 25 Unterquadrate mit 0.2 mm Seitenlänge.
  • Jedes Unterquadrat besteht aus 16 Miniquadraten mit 0.05 mm Seitenlänge und einer Fläche 0.0025 mm2.
  • Die 5 Unterquadrate im großen Zentralquadrat dienen der Zählung von Thrombozyten und Erythrozyten.
  • Alle Unterquadrate haben auf jeder Seite dreifache Begrenzungslinien.
  • Anhand der mittleren Begrenzungslinie wird entschieden, ob die Zellen im Randbereich mitgezählt werden sollen oder nicht.
  • CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Zählgerät
Menge 1Each.
Tiefe (metrisch) 0.1 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leukozyten-, Thrombozyten- und Erythrozytenzählung
Enthält Ohne Federklemmen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.