Learn More
Beschreibung
Die Implen NanoPhotometer™ Das N60 UV/VIS-Spektralfotografometer ist das richtige Gerät, wenn es um die Quantifizierung von Nukleinsäuren, Proteinen oder Zellkulturen geht, da es vollständige Scandaten von 200–900 nm in nur 0,3–2 liefert μl der Probe. Das eigenständige Design mit integriertem Touchscreen und geringer Stellfläche macht es ideal für die Laborarbeit.
Störende Oberflächenspannung und Verdampfungseffekte werden durch die Kompression der Probe eliminiert. Während der gesamten Lebensdauer ist keine Neukalibrierung erforderlich. Optionale CFR21-Software für Konformität mit 21 CFR Teil 11 in GxP-Umgebungen erhältlich.
- Nachweisbereich dsDNA 1 ng/μL - 16.500 ng/μL
- BSA-Nachweisbereich: 0,03 mg/ml bis 478 mg/ml
- Mindestprobengröße 0,3 μL
- Scanbereich: 200 bis 900 nm
- Integrierter Vortex für Röhrchen bis zu 2,0 ml
- Messdauer für den gesamten Scanbereich: 2,5–4,0 Sekunden
- Vorprogrammierte Anwendungen für (markierte) Nukleinsäuren (DNA, RNA, Oligos), (markierte) Proteine, Proteinassays (Bradford, BCA , Lowry), Kinetik, OD600 und manuelle Methoden
- Die automatische Probenahmefunktion wird automatisch gestartet, sobald der Probenarm geschlossen wird
- Keine Nachkalibrierung aufgrund von zutreffender Pathologie Technology™
- Unabhängig von der Oberflächenspannung der Probe aufgrund der Probenkompression Technology™
- ProbenkontrolleTM und LeerkontrolleTM zur Analyse der Probenqualität und Identifizierung von Kontaminationen
- Steueroptionen: On-board mit integrierter 7-in.- Screen, Computer und Tablet
- In& Ausgangsports 2x USB A USB B, CMD, Ethernet, Wi-Fi
- Software, konform mit 21 CFR Teil 11 (optional)
- Integrierter Dateiserver
- LIMS Integration über AST API
- Hergestellt in Deutschland
Spezifikation
Spezifikation
| Extinktionsgenauigkeit | < 1,75 % bei 0,7 A bei 280 nm des Messwerts |
| Extinktionsbereich | 0,02 bis 330 A |
| Anschlüsse | 2x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, WLAN |
| Detektortyp | CCD-Array mit 3648 Elementen |
| Display | Handschuhkompatibler 7-Zoll-Touchscreen, 1024 x 600 Pixel |
| Abmessungen (L x B x H) | 20 x 20 x 12 cm |
| Sprachen | Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch |
| Lichtquelle | Xenon-Blitz |
| Spektren-Bandbreite | <1,8 nm |
| Spannung | 90/250 V |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
