missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Implen™ Spectrophotomètre UV/Visible multi-canaux à micro-volume NanoPhotometer™ N120

Code produit. p-8909000 Tous les produits Implen Produits
Click to view available options
Modèle:
N120-Mobile
N120-Touch
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Le Implen NanoPhotometer™ N120 numérise jusqu’à 12 échantillons en 20 secondes seulement. L’analyse quantitative de l’ADN, de l’ARN et des protéines n’a jamais été aussi rapide. Fonctionnement intuitif de l’écran tactile, faible encombrement et intégration du réseau pour un fonctionnement pratique en laboratoire. Technologie brevetée sans réétalonnage. Fabriqué en Allemagne.

Le NanoPhotometer™ N120 est le dernier membre de la famille NanoPhotometer™. Il fournit des mesures à haut débit d’un maximum de 12 échantillons sans consommables, par exemple l’ADN ou les protéines, en même temps. Sa conception autonome avec un écran tactile intégré et un faible encombrement le rendent idéal pour une utilisation sur paillasse de laboratoire.

Les effets perturbateurs de la tension superficielle et de l’évaporation sont éliminés en raison de la compression de l’échantillon. Aucun réétalonnage n’est nécessaire pendant toute la durée de vie. Logiciel CFR21 disponible en option pour la conformité à 21 CFR partie 11 pour l’environnement GxP.

  • Numéro d’échantillon 1 à 12
  • Plage de détection ADNdb 2 ng/µl - 8 000 ng/µl
  • Plage de détection BSA 0,06 mg/ml - 230 mg/ml
  • Taille minimale de l’échantillon : 2,0 µl
  • Plage d’acquisition 200 à 900 nm
  • Mesure du temps pour la plage d’acquisition complète : 1,7 à 2,5 secondes
  • Applications préprogrammées pour les acides nucléiques (marqués) (ADN, ARN, oligos), les protéines (marquées), les dosages protéiques (Bradford, BCA, Lowry), la cinétique, OD600 et les méthodes manuelles
  • La fonction d’échantillonnage automatique démarre automatiquement une fois le bras à échantillon fermé
  • Réétalonnage non nécessaire grâce à la True Path Technology™
  • Indépendant de la tension superficielle de l’échantillon grâce à la Sample Compression Technology™
  • Sample ControlTM et Blank ControlTM pour l’analyse de la qualité des échantillons et l’identification des contaminants
  • Options de contrôle : Intégré avec écran tactile de 7 po, ordinateur et tablette
  • Ports d’entrée et de sortie 2 x USB A, USB B, Ethernet, Wi-Fi
  • Logiciel conforme à la norme 21 CFR partie 11 (en option)
  • Serveur de fichiers intégré
  • Intégration du LIMS via l’API REST
  • Fabriqué en Allemagne

Spécification

Précision de l’absorbance < 1,75 % à 0,7 A à 280 nm de la mesure
Gamme d’absorbance 0,04 à 160 A
Type de détecteur Matrice CCD à 3 648 éléments
Affichage écran tactile compatible avec les gants de 7 po ; 1 024 x 600 pixels
Dimensions (L x l x H) 20 x 20 x 12 cm
Langues Anglais, français, allemand, espagnol, portugais, russe, chinois, japonais
Source lumineuse Flash au xénon
Bande passante spectrale <2,5 nm
Tension 90/250 V
Wavelength Range 200 à 900 nm
À utiliser avec (application) Acides nucléiques, UV protéiques, dosages protéiques, cinétique, OD600, longueur d’onde, balayage d’onde, courbe d’étalonnage, rapport d’absorbance, concentration, personnalisé
Durée de mesure de 1,7 à 2,5 secondes
Modèle N120-Touch
Nbre d’échantillons 1 à 12
Longueur du trajet optique 1 x 0,125 mm
Processeur NPOS sous Linux
Volume d’échantillon (métrique) 2 à 3,5 μl
Lumière parasite lt; 1 % à 240 nm à l’aide de NaI
Configuration système Windows 7, 8, 10 (32 amp; 64 bit) ; OS X, iOS ; Android OS
Précision en longueur d’onde ±0,75 nm
Poids (métrique) 5 kg
Afficher plus Afficher moins

Usage exclusivement réservé à la recherche

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis