Description
- Clé de licence fournie sur clé USB
- Le progiciel comprend la gestion des utilisateurs, le contrôle d’accès, les signatures électroniques, l’intégrité des données, la sécurité, et la fonctionnalité d’historique d’expertise
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FDA 21 CFR Part 11 |
| Description | Mise à niveau logicielle pour NanoPhotometer |
| À utiliser avec (équipement) | NanoPhotometer™ N120, NP80, N60 et C40 |
| Comprend | Clé de licence logicielle |
| Configuration système | Windows ou Mac, compatible avec écran tactile |
Usage exclusivement réservé à la recherche
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?