missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

n-Pentane-d{12}, 98%(Isotopic)

Codice prodotto. 11384428
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11384428 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11384428 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042340.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.

CAS: 2031-90-5 | C5H12 | 84.224 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico n-Pentane-d{12}
Forma fisica Liquid
Nota nome Isotopic
Densità 0.731 g/mL
Punto d'infiammabilità −49°C (−56°F)
Indice di rifrazione 1.358
Sensibilità Light
Quantità 1 g
CAS 2031-90-5
Punto di fusione -130°C
Punti di ebollizione 36°C
Formula molecolare C5H12
Formula lineare CD3(CD2)3CD3
Numero MDL MFCD00190495
Numero UN UN1265
Sinonimo pentane-d12, n-pentane-d12, 2 h?? pentane, pentane-d12, 98 atom % d
InChI Key OFBQJSOFQDEBGM-HYVJACIRSA-N
SMILES CCCCC
IUPAC Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-dodecadeuteriopentane
Molecular Weight (g/mol) 84.224
PubChem CID 137286
Peso formulazione 84.22
Percent Purity 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

RUO – Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.