missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Riedel-de Haën N,N-Dimethylformamide CHROMASOLV™

Catalog No. 16605843
Click to view available options
Menge:
18 L
Packungsgröße:
18 Liter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 16605843

Marke: Riedel-de Haën 3469918L

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

N,N-Dimethylformamide CHROMASOLV™ for HPLC, ≥99.9% (GC).

  • ≥99.9% (GC)

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylformamide
pH 7.0 (20°C)
Schmelzpunkt -61°C
CAS 68-12-2
CAS Min. % ≥90.00%
Farbe Farblos
CAS Max. % ≤100.00%
Dichte 0.94 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 152°C to 153°C (1,013 hPa)
Menge 18 L
Flammpunkt 57.5°C (1,013.25 hPa)
Verpackung Mehrweg-Edelstahlkanne
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie CHROMASOLV
Summenformel C3H7NO
MDL-Nummer MFCD00003284
Dampfdruck 23 hPa (50°C)
UN-Nummer UN2265
Viskosität 0.86 mPa.s (20°C)
Beilstein 605365
Synonym DMF, Diemethyl formamide
InChI-Schlüssel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C=O
IUPAC-Name N,N-Dimethylformamid
Molekulargewicht (g/mol) 73.10
Reinheit (%) ≥99.90%
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt