missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ Accessoire standard MS 3.1

Permet de maintenir en place les récipients pendant le processus d’agitation, adapté à une large gamme d’agitateurs IKA™.

Marque:  IKA™ 0003426300

21.24 EUR valable jusqu'au 2025-10-31
Utilisez le code promo "24158" pour bénéficier de cette offre.


Code produit. 10473472

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.36€
    21.50€ / 1 pièce
    Économisez 0.86€
    3% de réduction
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
En stock
Edge
Ajouter au panier

Description

Description

  • Pour tubes à essai et petits récipients jusqu’à 50 mm de diamètre
  • Inclus avec les mini-agitateurs MS 3 basic et MS 3 digital
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Tubes à essai
Accessoire standard MS 3.1
1
Jusqu’à 50 mm de diamètre
Minishakers MS 3 Basic, MS 3 Digital
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis