missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ MPure-32 aNAP-System

Catalog No. 17732458 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
32 Proben
Packungsgröße:
1 Stück
Catalog No. Menge unitSize
17732458 32 Proben 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 17732458

Marke: MP Biomedicals™ 117032200

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das MPure-32 aNAP-System ist zur Verwendung in Kombination mit MP Biomedicals DNA/RNA Extraktionkits zur Extraktion von DNA/RNA aus klinischen/nicht-klinischen Proben vorgesehen. Dieses Gerät kann zur Unterstützung der Probenvorbereitung für wissenschaftliche Forschung und In-vitro-Diagnosen verwendet werden.

  • Das MPure-32™ aNAP-System ist ein vollautomatisiertes Nukleinsäure-Extraktionssystem auf Grundlage von Magnetbeads. Es kann innerhalb kurzer Zeit (ca. 40 bis 60 Minuten) 32 Proben gleichzeitig verarbeiten.
  • Neben seiner Fähigkeit, Nukleinsäure mit hoher Reinheit und Ausbeute zu extrahieren, bietet das MPure-32™ aNAP-System folgende Vorteile:
    • Benutzerfreundlichkeit
    • Eliminiert das Risiko menschlicher Fehler und Kreuzkontamination
    • Geringere Färbedauer
    • Präzise Temperaturregelung
    • Hohe Flexibilität
  • MP Biomedicals bietet auch eine Reihe von Reagenzien-Kits für verschiedene biologische Proben. Der Anwender hat die Flexibilität, die Reagenzien mit den entsprechenden Verbrauchsmaterialien selbst zu montieren, um maximale Kosteneffizienz zu erzielen, oder den Komfort mit vormontierten Reagenzien-Kits zu erhöhen.
  • Technische Daten:
    • Laufzeit: 45 bis 60 Minuten
    • Proben je Durchlauf: 1 bis 32 Proben pro Durchlauf
    • Gewicht (NW): 21 kg
    • Abmessungen: 38 x 35 x 37 cm
    • Stromversorgung: 3,2 A, 100/240 V
    • Verarbeitungsvolumen: 50 μl bis 1.000 μl
    • Magnetstab: > 4.300 Gauß
    • Temperaturregelung: 1 Set
    • Heizblock: Ja (2 St.)
    • Erhitzen: RT 70 °C
    • UV-Lampe: Ja
    • Anzeige: 5,5 Zoll-Touchscreen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Probentyp Gewebe, Zellkulturen, Bakterien
Geeignete nachgelagerte Analyse PCR, Echtzeit-PCR, enzymatische Reaktionen
Volumenverarbeitung (metrisch) 50 bis 1000 μl
Platten pro Deck 8
Format Rörchen
Menge 32 Proben
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.