missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Agent d’élimination mycoplasmique (ARM)
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
Description
- Dérivé de la famille des antibiotiques de la quinoline et élimine l’infection par le mycoplasme en inhibant la gyrase de l’ADN mycoplasmique
- Fourni sous forme de solution prête à l’emploi
- Cité par la Collection européenne de cultures de cellules animales (Porton Down, Royaume-Uni) comme étant supérieur à tous les autres produits actuels pour l’éradication des mycoplasmes
- La toxicité cellulaire est faible après le traitement à la concentration recommandée de 0,5 μg/ml
- Élimine plusieurs espèces de mycoplasmes en moins d’une semaine en utilisant la dose la plus faible
- Empêche la contamination de la culture à 0,1 μg/ml
- Maintient la viabilité cellulaire
- Compatible avec la plupart des lignées cellulaires de mammifères
- Stérilité et faible cytotoxicité
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante (15 à 30°C). Conserver à l’abri de la lumière. |
| Concentration | 50 µg/ml |
| Forme | Solution claire, jaune clair |
| Type de produit | Retrait des mycoplasmes |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (application) | Élimination des mycoplasmes |
| Quantité | 5 mL |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu