missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Humanserum: Normalserum

Catalog No. 11475045 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge unitSize
11475045 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 11475045 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 092930149

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hepatitis-assoziiertes Antigen (HBsAG)-frei, HIV-frei

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität US-Vorschriften
Farbe Goldbraun
Inhalt und Lagerung -20 °C
Spezies Human
Form Flüssig
Produkttyp Humanserum
Menge 100 ml
Sterilität Steril
Sterilization Method 0,1 μm Filtration
Endotoxin-Konzentration 1 EU/ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Medienkomponente für zellfreies Virus-, Liposombindungsassay, Vorbereitung von Spermien
Hämoglobin-Konzentration ≤ 26 mg/dl
Nachgewiesenes Mykoplasma Nein
Osmolalität 263 bis 323 mOsm/kg
pH 7 bis 8
Proteingehalt 5,5 bis 7,5 g/dl
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.