Learn More
MP Biomedicals™ Décontaminant DNA-Erase™
Élimination de la contamination par l’ADN
Marque:  MP Biomedicals™ 04821805
103.04 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24156" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11485802
  • 133.00€ / 500mL
Spotlight
Utilisez le code promo 24156 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
DNA-Erase™ est une solution de nettoyage non alcaline, non corrosive et non cancérogène hautement active contre la contamination par l’ADN. La présence d’ADN contaminant dans une zone de travail PCR peut entraîner des artefacts d’amplification de l’ADN. La solution contient un surfactant plus un agent qui détruit l’ADN. En suivant les instructions de décontamination simples, l’ADN est complètement détruit et retiré.
  • Élimine les artefacts PCR de toutes les surfaces et appareils de laboratoire, y compris les pipeteurs
  • Stable, résistant à la chaleur et non corrosif
  • Fourni sous forme de solution prête à l’emploi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Solution de décontamination
16,9 oz.
500 mL
Élimination de la contamination par l’ADN
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis