Learn More
Velp Scientifica™ Tête d’agitation de rechange
Code produit 15107645 Tous les produits Velp Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
RX3, ZX3, ZX4, TX4
Conditionnement:
1 pièce
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
15107645 RX3, ZX3, ZX4, TX4 1 pièce
1 options
Code produit 15107645 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur 10005195
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Facilite le mélange rapide et sûr. Tête d’agitation de rechange Velp Scientifica™ pour mélangeurs à vortex RX3, ZX3, ZX4 et TX4.
Facilite le mélange rapide et sûr. Tête d’agitation de rechange Velp Scientifica™ pour mélangeurs vortex RX3, ZX3, ZX4 et TX4.
  • Le tube contenant l’échantillon est placé sur la tête de coupelle
  • Facilement remplaçable par d’autres accessoires disponibles pour des tubes mélangeurs de différentes tailles
  • À utiliser avec un mélangeur vortex
Spécification
Type de produit Tête de coupelle de mélange
Matériau Plastique
À utiliser avec (équipement) RX3, ZX3, ZX4, TX4
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.