missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ Lab Dancer Vortex-Mischer
GREENER_CHOICE

Catalog No. 10170902 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Drehzahlbereich:
2.800 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Drehzahlbereich unitSize
10170902 2.800 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 10170902 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0003365000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Verwenden Sie diesen attraktiv gestalteten Reagenzglasschüttler zum Mischen kleiner Testproben. Der IKA™ Lab Dancer Vortex-Mischer ist ideal für kleine Behälter mit einem Durchmesser bis 30 mm, wie z. B. Reagenzgläser, Zentrifugenröhrchen oder Eppen

Klein, kompakt und zuverlässig
  • Für kleine Behälter bis 30 mm Durchmesser, z. B. Reagenzgläser, Zentrifugenröhrchen, Eppendorf™ Becher
  • Feste Drehzahl (2,800 U/min)
  • Ausgezeichnete Mischleistung
  • Das obere Gehäuse und die Oberfläche des Reagenzglases bestehen aus inertem Kunststoff. Der untere Teil ist ein beschichtetes Gehäuse aus Zinkdruckguss
  • Enthält leichtes 12 V-Netzteil-Set
  • Orbitalschüttelbewegung
  • 100 % Einschaltdauer zulässig
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Drehzahlbereich 2.800 U/min
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.