missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novacyt Group EIA IgG SRAS-CoV-2 Microgen Bioproducts™
Tous les produits Novacyt Group Produits
Click to view available options
Quantité:
15/boîte
Conditionnement:
480 réactions
Description
- L’EIA SRAS-CoV-2 IgG Microgen Bioproducts™ introduit un dosage hautement sensible et spécifique pour la détection qualitative des anticorps IgG basés sur la protéine nucléocapside, généralement détectée deux semaines après l’infection initiale
- Le test est destiné au dépistage des patients précédemment infectés, pour confirmer l’infection, surveiller la progression de la maladie ou pour tirer des conclusions épidémiologiques
- Chaque kit contient 480 réactions (5 plaques à 96 puits) et comprend tous les réactifs supplémentaires nécessaires pour effectuer chaque test –avec des contrôles positifs/négatifs. Les types d’échantillons comprennent le sérum et le plasma humains
- Format à 480 réactions pratique (5 plaques à 96 puits) y compris toutes les plaques et tous les réactifs supplémentaires pour effectuer le dosage
- Conforme au TPP du ministère de la Medicines and Healthcare Product Regulatory Agency (MHRA)
- Sensibilité et spécificité élevées
- Moins de 1 h 30 min d’incubation
- Fonctionnel avec les échantillons de plasma et de sérum humains
- Aucune réactivité croisée avec des agents pathogènes viraux courants
- Validé pour une application manuelle, mais également adapté à l’automatisation ELISA à haut débit
- Essentiel dans le processus de surveillance des anticorps contre la COVID-19
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Format d’étalonnage ELISA standard : contrôles pos/nég. incluses avec le kit |
| Certifications/Conformité | Certification DIV CE, documentation DoC |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Coffrets de témoins | Contrôles positifs et négatifs |
| Marquage CE | Oui |
| Substances à analyser détectables | Anticorps IgG SRAS-CoV-2 (protéine nucléocapside) |
| Méthode de détection | Essai immuno-enzymatique ; chromatographie/changement de couleur |
| Format | Plaque à 96 puits |
| Type d’échantillon | Plasma ou sérum humains |
| Sensibilité | 100 % - > 14 jours après confirmation par PCR |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu