Learn More
Cytiva Microcheck™ Getränkemonitor
Catalog No. 17104401
Change view
Click to view available options
Material (Membran):
GN-6 Metricel Membran aus Cellulosemischester
Metricel schwarze Membran aus modifiziertem PES
Packungsgröße:
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Material (Membran) unitSize
17104401 GN-6 Metricel Membran aus Cellulosemischester 50 Stück
17124401 Metricel schwarze Membran aus modifiziertem PES 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 17104401 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 4761
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Anwenderfreundliche, vielseitige Einweg-Filtertrichter in Großpackungen eignen sich ideal für die mikrobielle Analyse.
  • Kann für die Kulturherstellung in eine Petrischale umgewandelt werden oder Sie entfernen einfach die Membran für die Platzierung auf einer separaten Agar-Schale
  • Produkt ist nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 mL
Farbe Schwarz
Beschreibung Polystyrol-Abdeckung, Polypropylen-Zylinder/Basis, Polyethylen-Adaptermaterial, Cellulose-Stützkissen
Porengröße 0,45 μm
Menge 50/Packung
Sterilität Gammabestrahlt
Material (Membran) GN-6 Metricel Membran aus Cellulosemischester
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.