missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

METTLER TOLEDO™ Mikro-pH-Elektroden

Artikelnummer. 10333243 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
40 mm
60 mm
100 mm
130 mm
180 mm
230 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10333243 60 mm 1 Stück
10089052 230 mm 1 Stück
10661474 100 mm 1 Stück
11394213 130 mm 1 Stück
11324213 180 mm 1 Stück
15529541 40 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10333243 Lieferant METTLER TOLEDO™ Lieferanten-Nr. 51343160
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

pH-Elektroden für kleine Probenvolumen oder für Messungen in kleinen Behältern.

  • Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. (Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich.)
  • Intelligent Sensor Management(ISM)-Elektroden erfassen und speichern Kalibrierdaten, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden.
  • Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
  • Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.

Empfohlene Anwendungen

  • Fläschchen
  • Mikrotiterplatten
  • Teströhrchen
  • Serum und Magensaft
  • Mikrobiologische Proben
  • Lackierung
  • Gel
  • Seife
  • Shampoo
  • Kosmetika

Elektrodenspezifikationen

  • InLab Micro: Keramikdiaphragma; nachfüllbar mit 3M KCl (51350072) – für genaue Ergebnisse die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten
  • InLab Micro Pro-ISM: Keramikdiaphragma; nachfüllbar mit 3M KCl (51350072) – für genaue Ergebnisse die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten
  • InLab Ultra-Micro-ISM: Keramikdiaphragma; nachfüllbar mit FRISCOLYT-B™ (51343185) – für genaue Ergebnisse die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten
  • InLab Semi-Micro: Keramikdiaphragma; nicht nachfüllbar – bei erschöpftem Elektrolyt ersetzen
  • InLab Semi-Micro-L: Keramikdiaphragma; nachfüllbar mit 3M KCl (51350072) – für genaue Ergebnisse die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten
  • InLab Flex-Micro: poröse PTFE-Verbindung; nicht nachfüllbar – bei erschöpftem Elektrolyt ersetzen

Zubehör und Pflege

  • In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
  • Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Anschlusstypen S7
Diaphragma Keramik
Material Glas
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Typ Kombinationselektrode
Art der Fülllösung 3mol KCl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messung des pH-Werts in den kleinsten im Labor verwendeten Gefäßen
Zur Verwendung mit (Geräte) Erfordert Kabel, S7 auf BNC (30281915)
Enthält ISM Temperature Probe
Internes Bezugssystem ARGENTHAL mit Ag+-Falle
Membran U-Glas
Modell InLab™ Micro
Reaktionszeit < 20 s
Lagerungsbedingungen 3 mol/l KCl
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 bis 176 °F
Länge (angloamerikanisch) 2,36 in.
Länge (metrisch) 60 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.12 Zoll
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.