missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mettler Toledo™ Micro électrode de pH Mettler Toledo™ : LE422

Conçue pour la mesure dans des récipients à col étroit ou de petite taille ou des tubes à essai

Marque:  Mettler Toledo™ 30089747

226.99 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24156" pour bénéficier de cette offre.


Code produit. 15123416

  • 264.00€ / 1 pièce
Spotlight
Utilisez le code promo 24156 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
En stock
Edge
Ajouter au panier

Description

Description

  • Système de référence Ag / AgCl
  • Remplissage de gel électrolytique
  • Entretien minimum
  • Membrane en verre universelle
  • Corps en verre
  • Fritte de céramique
  • Bouchon LE à la tête d’électrode
Spécifications :
  • Gamme de pH : 0 à 14
  • Point zéro (pH) : 7,00 ± 0,25
  • Plage de températures : De 0° à 80°C
  • Résistance de la membrane : <250 MOhm
  • Longueur de l’arbre inférieur : 90mm
  • Dia. de la partie inférieure du corps : 4,3mm
  • Longueur de câble : 1m
  • Connecteur : BNC

Recommended Storage

Store for short term in 3mol/L KCl in watering cap and for long-term storage, store in 3mol/L KCl, buffer pH 4 or 7.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Électrode de pH LE422
Verre
Gel
Ag/AgCl
À stocker à court terme dans 3 mol/l de KCI dans le bouchon de remplissage et à stocker à long terme dans 3 mol/l de tampon KCI, pH 4 ou 7.
1 m
BNC
0 à 14
Mesure dans des récipients à col étroit ou de petite taille ou dans des tubes à essai.
Électrode de pH LE422
0°C à 80°C
90 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis