missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Étalons de conductivité pour sondes de conductivité METTLER TOLEDO, METTLER TOLEDO™

Solutions traçables NIST recommandées pour l’étalonnage ou la vérification des électrodes de conductivité METTLER TOLEDO.
Marque: Mettler Toledo 51302050
66.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour la vérification quotidienne : pour surveiller l’état de l’électrode et garantir la précision de la mesure
- Pour l’étalonnage initial des électrodes à constante cellulaire nominale
- Veillez à bien visser le bouchon immédiatement après l’utilisation (sachets minimisant les risques d’erreur dus à l’interaction environnementale)
- Normes de conductivité susceptibles de changer les valeurs lorsqu’elles sont exposées à l’environnement ; l’évaporation de l’eau augmente les valeurs de conductivité

Spécification
Potassium Chloride Solution | |
7447-40-7, 7732-18-5 | |
12.88 mS/cm | |
Green/White | |
0°C | |
Pour l’étalonnage et la vérification des électrodes de conductivité | |
Solutions de conductivité Mettler Toledo | |
30 x 20 ml de solution s |
30 x 20 ml | |
Yes | |
KCl | |
Approx. 6 | |
100°C | |
Sachets d’étalon de conductivité 12,88 ms/cm | |
Calibration of Conductivity Meter | |
Laboratory |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu