missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthylamine, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. 10374552 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
100mL
800mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 74-89-5 | CH5N | 31.06 g/mol

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Nom chimique ou matériau Methylamine
CAS 74-89-5, 109-99-9
Densité 0.8610g/mL
Point d’éclair −17°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire CH5N
Formule linéaire CH3NH2
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.861
Synonyme methylamine, aminomethane, monomethylamine, carbinamine, mercurialin, n-methylamine, methylaminen, metilamine, metyloamina, anhydrous methylamine
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Clé InChI BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN
Nom IUPAC methanamine
Poids moléculaire (g/mol) 31.058
CID PubChem 6329
ChEBI CHEBI:16830
Poids de la formule 31.06
Qualité Pures
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methylamine, 2M solution in THF
Signalord
  • Dangers
Riskkategorier
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Faroangivelser
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Skyddsangivelse
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .

RUO – Research Use Only

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.