missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthanol, LC-MS Ultra CHROMASOLV™, Honeywell Riedel-de Haën™

Code produit. 15621400
Click to view available options
Quantité:
1 L
2 L
Conditionnement:
1L
2L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, testé pour UHPLC-MS

  • Pour les applications LC-MS et UHPLC les plus exigeantes
  • Testé pour la compatibilité UHPLC-MS
  • Pureté de solvant la plus élevée pour de faibles limites de détection
  • Bruit de fond MS extrêmement faible
  • Excellente reproductibilité d’un lot à l’autre
  • Faibles niveaux de métaux à l’état de traces
  • Conditionnés dans des flacons en verre borosilicaté transparent

 

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO

Spécification

Nom chimique ou matériau Methanol
Densité 0.791g/mL at 25°C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 0.36
Point d’éclair 9°C (48.2°F)
Température d’allumage 725°F
Formule linéaire CH3OH
Tension de vapeur 97.68mmHg (20°C), 410mmHg (50°C)
Numéro UN 1230
Beilstein 1098229
Poids de la formule 32.04g/mol
Qualité LC-MS Ultra CHROMASOLV™
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: methanol
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis