missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthanol, LC-MS CHROMASOLV™   Honeywell Riedel-de Haën™

Code produit 15644740
Change view
Click to view available options
Quantité:
15 mL
1 l
2.5 l
4 L
20 L
4 x 2.5 L
4 x 4 L
6 x 1 L
144 x 1 L
Conditionnement:
144 pièces
15mL
1L
2.50L
20L
4 pièces
4L
6 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15644740 4 x 2.5 L 4 pièces
15678380 15 mL 15mL
15614740 1 l 1L
15624740 2.5 l 2.50L
15688380 4 L 4L
15664740 6 x 1 L 6 pièces
15654740 4 x 4 L 4 pièces
15634740 20 L 20L
15604740 144 x 1 L 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15644740 Fournisseur Honeywell-Chromasolv Code fournisseur 349664X2.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CHROMASOLV™ LC-MS

  • Pour l’analyse des traces de métaux LC-MS et LC-UV
  • Contrôle qualité HPLC / UV-VIS
  • Faible dérive de la ligne de base du gradient
  • Faibles niveaux de métaux à l’état de traces
  • Pas d’impuretés non volatiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alcool méthylique, alcool de bois, essence de bois, naphte de bois, méthylol, hydroxyde de méthyle, esprit pyroxylique, esprit colonial, esprit colombien, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI : 17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO

Spécification

Nom chimique ou matériau Méthanol
Densité 0.791 g/ml à 25°C
Quantité 4 x 2.5 L
Limite d’explosion 0.36
Point d’éclair 9°C (48.2°F)
Température d’allumage 725°F
Formule linéaire CH3OH
Tension de vapeur 410 mmHg (50°C), 97.68 mmHg (20°C)
Numéro UN UN 1230
Beilstein 1098229
Poids de la formule 32.04 g/mol
Pourcentage de pureté ≥ 99.9 %
Qualité LC-MS CHOROMSOLV
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.