Learn More
Méthanol-d4, pour RMN, 99,8 % d’atomes D, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methanol-d4 |
| Forme physique | Liquide |
| Couleur | Incolore |
| Note relative au nom | For NMR, 99.8 atom% D |
| Densité | 0,8880 g/ml |
| Deutérium (D) | 99,75 % min |
| Point d’éclair | 12°C |
| Indice de réfraction | 1.3262 |
| Eau | 0,03% max. |
| Quantité | 100 ml |
| Afficher plus |
Safety and Handling
- Methanol-d4
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.