missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthanol-d4, pour RMN, 99,6+ % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. 10297420 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 ml
50 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
50mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.

Code produit. 10297420

Marque: Thermo Scientific Acros 325360100

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.

Méthanol-d4, CH4O, numéro CAS-811-98-3, méthanol 2h4, perdeutérométhanol, méthane-d3-ol-d, cd3od, trimeuterio deutériooxy méthane, méthyle-d3 alcool-d, tétradeuterométhanol, alcool méthylique-d4, méthanol-d4, méthanol-d4, 99,8 % d, 10 ml, 01, III, 1187, 65,0°C, incolore, 0,8880 g/ml, 99,60 % min.

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 811-98-3
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 36.066
Numéro MDL MFCD00044637
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Synonyme methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
CID PubChem 71568
Nom IUPAC trideutério(deutériooxy)méthane
SMILES CO

Spezifikation

Nom chimique ou matériau Methanol-d4
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.6+ atom % D
Densité 0,8880 g/ml
Deutérium (D) 99,60% min
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.3262
Eau 0,05 % max. (coulométrique)
Quantité 10 ml
Point de fusion -99.0°C
Point d’ébullition 65.0°C
Formule linéaire CD3OD
Beilstein 01, III, 1187
Poids de la formule 36.06
Qualité RMN
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol-d4
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt