missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthanol-d4, pour RMN, 99,5 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. 10409080 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 ml
10 ml
50 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
50mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10409080 50 ml Flacon en verre 50mL
10397770 5 ml Flacon en verre 5mL
10635222 10 ml Flacon en verre 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10409080 Sous-traitant Thermo Scientific Acros N° du sous-traitant 166350500
Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.

CAS: 811-98-3 | CH4O | 36.066 g/mol

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 811-98-3
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 36.066
Numéro MDL MFCD00044637
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Synonyme methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
CID PubChem 71568
Nom IUPAC trideutério(deutériooxy)méthane
SMILES CO

Spécification

Nom chimique ou matériau Methanol-d4
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.5 atom % D
Densité 0,8880 g/ml
Deutérium (D) 99,4% min
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.3262
Tension de vapeur Tension de vapeur :128 mbar à 20°°C
Eau 0,06 % max. (coulométrique)
Quantité 50 ml
Point de fusion -99.0°C
Point d’ébullition 65.0°C
Formule linéaire CD3OD
Beilstein 01, III, 1187
Poids de la formule 36.06
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol-d4
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methanol-d4

RUO – Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.