missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methanol CHROMASOLV™, Gradientenqualität, für HPLC, ≥ 99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën™

Catalog No. 15654680
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
4 Stück
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge unitSize
15654680 6 x 1 l 6 Stück
15604680 100 ml 100 Milliliter
15614680 1 l 1 Liter
15624680 2.5 l 2.50 Liter
15644680 4 x 2.5 l 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Catalog No. 15654680 Lieferant Honeywell-Chromasolv Lieferanten-Nr. 348856X1L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.

Pure-Pac™ II Behälter benötigen die Micromatic MacroValve Kupplung zum Dispensieren von Lösungsmitteln, Z560723. Das Produkt wurde durch einen 0.2 μm-Filter gefiltert.

  • Gleiche hohe Qualität wie CHROMASOLV HPLC
  • Zusätzlich getestet auf HPLC-Eignung durch Gradientenanalyse und UV-VIS-Spektroskopie
  • Niedriges UV-Profil durch HPLC
  • LC-Basislinie mit niedrigem Verunreinigungsgradient
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylalkohol, Holzalkohol, Holzgeist, Holznaphtha, Methylhydroxid, Pyroxyl-Geist, Colombian Spirit, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt -98 °C
Namenshinweis für HPLC
Extinktion Absorption/ gemäß
Dichte 0.791 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 64.7 °C
Menge 6 x 1 l
Brechungsindex n20/D1.329
Strukturformel CH3OH
Dampfdruck 97.68 mmHg (20 °C)
Beilstein 1098229
Formelmasse 32.04 mol
Reinheit (%) ≥99.9%
Güte CHROMASOLV™ Gradient
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301 + H311 + H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.