missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- LC-Gradient-Diode Array Detection (AU), test solution is modified with 0.1% (v/v) formic acid:
- at 235 nm max. 0.005
- at 254 nm max. 0.001
- LC-MS Gradient Suitability Test (TIC, 100 to 2000 m/z), test solution is modified with 0.1% (v/v) formic acid:
- Positive ESI-MS Sensitive Impurities (as Reserpine) max. 50 ng/mL
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
- at 225 nm max. 0.20
- at 254 nm max. 0.02
- at 280 nm max. 0.01
Spezifikation
Spezifikation
| Melting Point | -98°C |
| CAS | 67-56-1 |
| Density | 0.7918 g/cm³ (20°C) |
| Boiling Point | 64.6°C (1013 hPa) |
| Quantity | 1 L |
| Flash Point | 11°C |
| Packaging | Glass Bottle |
| Assay Percent Range | min. 99.8% |
| Residue after Evaporation | max. 1 ppm |
| Molecular Formula | CH4O |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methanol
- Danger
- Acute toxicity Category 3
- Flammable liquid Category 2
- Specific target organ toxicity after single exposure Category 1
- H225-Highly flammable liquid and vapour.
- H331-Toxic if inhaled.
- H370-Causes damage to organs.
- H301-Toxic if swallowed.
- H311-Toxic in contact with skin.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P241-Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/ equipment.
- P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
- P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
- P405-Store locked up.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?