missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthanol, 99,9 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. 10012973 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 67-56-1 | CH4O | 32.04 g/mol

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Pour l’analyse

Identifiants chimiques

CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO

Spécification

Nom chimique ou matériau Methanol
Point de fusion -98.0°C
Densité 0.7910g/mL
Point d’ébullition 64.7°C
Quantité 10 L
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Tambour métallique
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3280 to 1.3300
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Résidus après évaporation 0.002% max.
Gravité spécifique 0.791
Acide titrable 0.0003 meq/g max.
Formule linéaire CH3OH
Base titrable 0.0002 meq/g max.
Viscosité 0.55 mPa.s (20°C)
Eau 0.05% max. (K.F.)
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
Poids de la formule 32.04
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.

RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis